Key Documents
F9911
Fibronectin Proteolytic Fragment from human plasma
lyophilized powder, 30 kDa
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human plasma
Poziom jakości
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
30 kDa
opakowanie
pkg of 0.5 mg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
HIV and HBsAg, source material tested negative
Small proteolytic fragments, may contain traces
rozpuszczalność
water: soluble >0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FN1(2335)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Przestroga
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Protokoły
Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs at sigmaaldrich.com
Rozcieńczona fibronektyna do mocowania komórek, w zależności od typu komórek. Protokół powlekania, produkty i często zadawane pytania.
Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs.