Kluczowe dokumenty
F6557
FYN A, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
MGC45350, SLK, SYN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
141-195 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~85 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... FYN(2534)
Opis ogólny
Protoonkogen FYN jest członkiem rodziny kinaz tyrozynowych Src i ma masę cząsteczkową 59 kDa. Po syntezie białko to jest N-myrystoylowane na polisomach cytoplazmatycznych. Po skierowaniu do błony komórkowej ulega palmitoilacji. Białko to może być również dwukrotnie acylowane, co prowadzi do jego grupowania się w mikrodomeny w błonie podobnej do jaskini.
Działania biochem./fizjol.
Protoonkogen FYN wchodzi w interakcje z wieloma cząsteczkami sygnalizacyjnymi i jest zaangażowany w sygnalizację receptora komórek T (TCR), kontrolę funkcji mózgu, a także kontrolę sygnalizacji zależnej od adhezji. Może mieć potencjał jako cel w zaburzeniach autoimmunologicznych i uzależnieniu od alkoholu. Jest również zaangażowany w nowotwory czerniaka w sposób zależny od immunoglobuliny (Ig) E. W mezenchymalnych komórkach macierzystych kontroluje RhoA i adipogenezę poprzez interakcję z mTORC2 (mammalian target of rapamycin complex 2).
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?