Merck
F6304
Sigma-Aldrich
Anti-FOXP2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAGH44, Anti-Forkhead Box P2, Anti-SPCH1, Anti-Speech and Language Disorder 1, Anti-TNRC10, Anti-Trinucleotide Repeat Containing 10
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~80 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
microarray: suitable
western blot: 1:500-1:1,000 using extracts of Jurkat cells
western blot: 1:500-1:1,000 using mouse heart tissue extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXP2(93986)
mouse ... Foxp2(114142)
Opis ogólny
Nadrodzina czynników transkrypcyjnych Forkhead (FOX) składa się z ponad 100 członków, z ortologami wyrażanymi w różnych gatunkach, od drożdży po człowieka. Charakteryzują się one wspólną domeną Forkhead (lub skrzydlatej helisy), wariantem motywu helisa-turnhelisa. Transkrypty Forkhead box P2 (FOXP2) kodują trzy różne izoformy, I, II i III kodujące białka o długości odpowiednio 715, 740 i 623 aminokwasów. FOXP2 ma szlak poliglutaminowy. FOXP1, FOXP2 i FOXP4 zawierają złożony region N-końcowy odpowiedzialny za represję transkrypcji. Region ten zawiera różne motywy interakcji białko-białko zachowane we wszystkich trzech białkach, w tym palec cynkowy i domniemany suwak leucynowy.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 36-53 ludzkiego FOXP2, sprzężony z KLH poprzez C-końcową resztę lizyny. Sekwencja immunizująca jest konserwowana u myszy i szczurów.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FOXP2 jest odpowiednie dla:
  • Analiza western blot jako przeciwciało pierwotne kory embrionalnej w celu zbadania ekspresji FoxP2 w prekursorach neuronalnych kory embrionalnej.
  • immunohistochemii komórek gruczołu krokowego w celu określenia poziomu ekspresji FOXP2 w raku prostaty.
  • mikromacierz
  • Western blot w rozcieńczeniu 1:500-1:1000 z użyciem ekstraktów z komórek Jurkat i ekstraktu z tkanki serca myszy.
Działania biochem./fizjol.
Forkhead box P2 (FOXP2) jest pierwszym genem istotnym dla ludzkiej zdolności do rozwoju języka, oferującym możliwość badania mechanizmów neuronalnych z perspektywy molekularnej. Mutacje typu missense i nonsense zostały zidentyfikowane w rodzinach z zaburzeniami językowymi. W ten sposób mutacja punktowa doprowadziła do izolacji FOXP2, podczas gdy niedawno odkryto skrócenie w rodzinie z trudnościami w mowie i języku.
Rodzina czynników transkrypcyjnych Forkhead (FOX) składa się z ponad 100 członków. Ulega ona szerokiej ekspresji u różnych gatunków, od drożdży po człowieka. Posiada wspólną domenę Forkhead (lub Winged Helix), wariant motywu helisa-turnhelix. Odgrywa kluczową rolę regulacyjną w rozwoju embrionalnym, różnicowaniu, apoptozie i nowotworzeniu. Jego podrodzina P (FOXP1, FOXP2, FOXP3 i FOXP4) ma dobrze zdefiniowane implikacje kliniczne w supresji nowotworów, a także autoimmunizacji i rozwoju. FOXP2 składa się z przewodu poliglutaminowego i złożonego regionu N-końcowego odpowiedzialnego za represję transkrypcji. Region N-końcowy zawiera różne motywy interakcji białko-białko, w tym palec cynkowy i domniemany suwak leucynowy. Doniesiono, że FOXP2 działa jako główna część kompleksu wielobiałkowego, który reguluje różne aspekty ekspresji genów ograniczonych do tkanek podczas rozwoju.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4 i 15 mM azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of FOXP2 Truncation as a Novel Cause of Developmental Speech and Language Deficits
MacDermot KD, et al.
American Journal of Human Genetics, 76(6), 1074-1074 (2005)
Ogyi Park et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1051, 218-228 (2005-08-30)
Crohn's disease (CD) is a chronic inflammatory bowel disease typified by transmural inflammation affecting any part of the gastrointestinal tract. CD4(+)CD25(+) regulatory T cells (T(reg) cells) play important roles in intestinal homeostasis. Adoptive transfer of regulatory T cells into mice
FOXP2 expression during brain development coincides with adult sites of pathology in a severe speech and language disorder
Lai CSL, et al.
Brain, 126(Pt), 11-11 (2003)
David Tsui et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(1), 244-258 (2013-01-04)
The transcription factor FoxP2 has been associated with the development of human speech but the underlying cellular function of FoxP2 is still unclear. Here we provide evidence that FoxP2 regulates genesis of some intermediate progenitors and neurons in the mammalian
A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder.
Lai CS
Nature, 413(6855), 519-523 (2001)