EPU9430-0000
Eppendorf® Innova® U535 Upright Freezer
capacity class 535 L, with 3 shelves, AC/DC input 115 V, 50/60 Hz, US 3-pin plug
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
CSA approved
12 max. racks per freezer
with 3 shelves
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® U9430-0000
Parametry
ambient– -85 °C temp. range (pull down is 5.3 hours)
metody
cryopreservation: suitable
szer. × śr. × wys.
80 × 86.7 × 195 cm
masa
250 kg
moc wyjściowa
720 watts
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jeśli chodzi o maksymalizację pojemności przechowywania próbek, zamrażarki Eppendorf Innova ULT wyznaczają standardy. Wykorzystują one ultra-wydajne, ultra-kompaktowe próżniowe panele izolacyjne, które są używane w połączeniu z tradycyjną izolacją, aby zmniejszyć grubość ścianki zamrażarki ze 130 mm do 80 mm. Modele te są idealne dla laboratoriów, w których brakuje miejsca.
Linia Innova jest wyposażona w niezawodne sprężarki o dużej wytrzymałości (2-stopniowy kaskadowy system chłodzenia). Krótkie czasy wyciągania umożliwiają szybkie ponowne użycie po czyszczeniu/odszranianiu urządzenia. Zamrażarki charakteryzują się krótkim czasem przywracania sprawności po otwarciu, a także wbudowanymi stabilizatorami napięcia zapewniającymi dodatkowe bezpieczeństwo próbek.
Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo próbek, zamrażarki stojące Eppendorf Innova mogą być wyposażone w systemy podtrzymywania CO2/LN2 i rejestrator wykresów. System monitorowania temperatury TCA-3 może być używany do zdalnego monitorowania zamrażarek.... System monitorowania temperatury TCA-3 może być używany do zdalnego monitorowania zamrażarek.
Zastosowanie
- Bakterie
- Komórki
- Zarodniki
- Pyłki
- Pierwotniaki
- Składniki krwi
- DNA
- Tkanki wykorzystywane wyłącznie w badaniach
- Konserwacja chemikaliów lub komponentów do badań materiałowych przez dłuższy okres czasu
Cechy i korzyści
- Próżniowe panele izolacyjne pozwalają na zwiększenie pojemności wewnętrznej przy zachowaniu takiej samej powierzchni jak w przypadku tradycyjnych zamrażarek piankowych.
- Wewnętrzne drzwi są uszczelnione i izolowane, tworząc 3 oddzielne komory minimalizujące straty zimnego powietrza podczas dostępu do próbek.
- Łatwy do odczytania, zamontowany na wysokości oczu, podtynkowy panel sterowania LED i status alarmu
- Każda półka ma regulowaną wysokość, co zapewnia dodatkową elastyczność przechowywania
- Specjalny odpowietrznik próżniowy z tłokiem ergonomicznie umieszczony na wysokości talii w celu uzyskania natychmiastowego dostępu do zamrażarki
- Drzwi wewnętrzne można szybko zdjąć bez użycia narzędzi, co ułatwia i przyspiesza rozmrażanie
- Wnętrze wykonane w całości ze stali nierdzewnej ułatwia czyszczenie podczas cykli konserwacji i rozmrażania; zewnętrzna powłoka ze stali malowanej proszkowo
- Specjalne niskotemperaturowe uszczelki drzwi zewnętrznych pozwalają uszczelkom zachować elastyczność w temperaturze -86 C i zapobiegają gromadzeniu się lodu, ułatwiając dostęp do próbek
- Ochrona hasłem alarmów i ustawień temperatury, aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom ustawień
Inne uwagi
Pudełka o wysokości 5 cm (2 cale): 336
Pudełka o wysokości 7,5 cm (3 cale): 240
Pudełka o wysokości 10 cm (4 cale): 144
Pojemność pudełek na regał
Pudełka o wysokości 5 cm (2 cale): 28
Pudełka o wysokości 7,5 cm (3 cale): 20
Pudełka o wysokości 12,5 cm (4 cale): 12
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)