EPM1334-9923
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ S41i Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Właściwości
15 x 500 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1334-9923 (Global)
dł. × szerokość
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Opis ogólny
Platformy wytrząsarkowe New Brunswick S41l.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)