Kluczowe dokumenty
EPM1289-0020
Test Tube Rack, for Eppendorf® New Brunswick Innova® and Eppendorf® Excella® Shakers
size medium, holds 44 tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.73
rozmiar
medium
360x80x129 mm
Właściwości
holds 44 tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1289-0020 (Global)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Stojaki na probówki posiadają regulację kąta nachylenia i wysokości. Wykonane ze stali nierdzewnej z wkładkami, które pomagają utrzymać probówki i zapobiegają ich obracaniu się w stojaku. Mocowane palcami pokrętła umożliwiają szybką regulację kąta nachylenia lub zwolnienie stojaka z płyty podstawy w celu łatwego transportu na stanowisko badawcze.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)