Key Documents
EPM1231-9938
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.73
Materiały
stainless steel
Właściwości
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1231-9938 (NA)
dł. × szerokość
30.5 cm × 42 cm
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG