Kluczowe dokumenty
EPM1190-9919
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2000 Platform Shaker
for 25 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiały
stainless steel
Właściwości
dedicated
for 25 mL Erlenmeyer flasks
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1190-9919 (Global)
dł. × szerokość
33 cm × 28 cm
pojemność
(32 x 25 mL Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platformy dedykowane do wytrząsarek platformowych Eppendorf New Brunswick Innova 2000
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)