Kluczowe dokumenty
EPM1190-9915
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2000 Platform Shaker
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiały
stainless steel
Właściwości
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1190-9915 (Global)
dł. × szerokość
33 cm × 28 cm
pojemność
(20 x 50 mL Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)