EPM1190-9911
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2050 Platform Shaker
for 1 L Erlenmeyer flasks, (phenolic resin), dedicated
About This Item
Materiały
(phenolic resin)
Właściwości
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1190-9911 (Global)
dł. × szerokość
40.6 cm × 30.5 cm
rozmiar
40.6 cm × 30.5 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Cechy i korzyści
- Holds 1 L Erlenmeyer flasks
- Made from phenolic resin for water, heat, and corrosions resistance and electrical insulation
- Designed for New Brunswick Innova 2025 for perfect fit
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)