Kluczowe dokumenty
EPK0641-1690
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/ 2 in boxes, (1 x 13) configuration, aluminum, side access
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
aluminum
Właściwości
(1 x 13) configuration
Holds 13 x 53 mm/ 2 in boxes
max. box size [mm]: 133 x 133
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® K0641-1690 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
136 mm (5.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 751 mm (29.6 in.)
Opis ogólny
for ULT chest freezer: Innova C585 (max. 416 boxes), Innova C760 (max. 572 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 520 boxes)max. box number per rack: 13 (1 x 13)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)