Key Documents
EPAG7-250
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, half-size
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.73
Materiały
stainless steel
Właściwości
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
half-size
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® AG7-250 (NA)
dł. × szerokość
76 cm × 46 cm
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG