EPAG-6
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 6 L Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiały
aluminum
Właściwości
dedicated
for 6 L Erlenmeyer flasks
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® AG-6 (Global)
rozmiar
76 cm × 46 cm
pojemność
(4 x 6 L Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platformy zaprojektowane do użytku z wytrząsarkami Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)