EP951032883
Eppendorf® Deepwell plates, DNA LoBind, 96 wells
white plate, conical bottom, colorless wells, capacity 1000 μL, pkg of 120 ea (10 bags × 12 plates)
About This Item
Materiały
clear wells
colorless wells
conical bottom
polypropylene
white plate
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
pkg of 120 ea (10 bags × 12 plates)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951032883
pojemność
1000 μL
rozmiar
96 well
pojemność dołka
1000 μL
kolor
blue border
przydatność
suitable for PCR
suitable for molecular biology
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbek w celu uzyskania lepszych wyników testów.
- Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko interferencji z próbką
- Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
- Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i płytek głębokodołkowych dla łatwego skalowania w górę
- Matryca Unique 10349 o wysokim kontraście: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania
- Konstrukcja studzienek RecoverMax: zoptymalizowana geometria studzienek zapewniająca minimalną objętość pozostałą/ martwą i doskonałe właściwości mieszania
- Podniesione krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie
Cechy i korzyści
- Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbek w celu uzyskania lepszych wyników testów.
- Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko interferencji z próbką
- Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
- Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i płytek głębokodołkowych dla łatwego skalowania w górę
- Unikalna matryca 10349 o wysokim kontraście: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania
- Konstrukcja dołka10351: zoptymalizowana geometria dołka zapewniająca minimalną objętość pozostałą/ martwą i doskonałe właściwości mieszania
- Podniesione krawędzie studzienek i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)