EP951020632
Eppendorf® twin.tec PCR Plates 96
Optimized rim for barcodes, skirt, well volume 150 μL, green, pkg of 300 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
Materiały
conical bottom
green
polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
pkg of 300 ea
rozmiar
96 well
pojemność dołka
150 μL
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
632 twin.tec PCR Plate 96, skirted, 150 µL, PCR clean, green, 300 płytek
- Zoptymalizowana krawędź dla kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych
- Wymiary zgodne z zaleceniami SBS (127,76 × 85,47 mm ±0,25 mm)
- Możliwość sztaplowania
- Osiem otworów w osłonie ułatwia pozycjonowanie i wyjmowanie płytek z bloku termocyklera
- Niskoprofilowa konstrukcja zwiększa wydajność PCR i umożliwia najwyższą wydajność dla małych objętości próbek
- Maksymalna objętość dołka 150 µL (w przypadku użycia z paskami z pokrywką)
- Dostępne z kodem kreskowym (na życzenie), tylko dla płytek z osłoną i pół-osłoną
Cechy i korzyści
- Półspódnica na etykiety i kody kreskowe
- Pasuje do większości termocyklerów
- Maksymalna objętość studzienki 250 µL (w przypadku użycia z paskami nasadkowymi)
- Lepsza tolerancja między dołkami
- Dostępne z kodem kreskowym (na życzenie), tylko w wersji ze spódniczką i półspódniczką
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)