Kluczowe dokumenty
EP951020552
Eppendorf® twin.tec PCR Plates 384
Optimized rim for barcodes, PCR clean, green, pack of 300 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
Materiały
conical bottom
green
polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
lid: no
skirt
opakowanie
pack of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951020552
rozmiar
384 well
pojemność dołka
45 μL
przydatność
suitable for PCR
Powiązane kategorie
Opis ogólny
632 płytka do PCR twin.tec 384, 45 µL, czysta do PCR, zielona, 300 płytek
  • Obręcz zoptymalizowana pod kątem kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych
  • Możliwość sztaplowania
  • Zgodność z zaleceniami SBS
  • Idealne do większości popularnych termocyklerów 384-dołkowych, w szczególności do Eppendorf Mastercycler pro 384
  • Maksymalna objętość dołka 40 µL
  • 632 płytka do PCR twin.tec 384, 45 µL, czysta do PCR, bezbarwna, 300 płytek
  • Obręcz zoptymalizowana pod kątem kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych
  • Możliwość sztaplowania
  • Zgodność z zaleceniami SBS
  • Idealne do większości popularnych termocyklerów 384-dołkowych, w szczególności do Eppendorf Mastercycler pro 384
  • Maksymalna objętość dołka 40 µL
  • Dostępne z kodem kreskowym (na życzenie), tylko w wersji skirted i semi-skirted
Cechy i korzyści
  • Obręcz zoptymalizowana pod kątem kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych
  • Możliwość sztaplowania
  • Zgodność z zaleceniami SBS
  • Idealny do większości popularnych termocyklerów 384-dołkowych, w szczególności do Eppendorf Mastercycler pro 384
  • Maksymalna objętość dołka 40 µL
  • Dostępne z kodem kreskowym (na życzenie), tylko w wersji skirted i semi-skirted
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)