EP951020320
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96
semi skirted, maximum volume 250 μL, yellow, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
semi skirted
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951020320
maksymalna pojemność
250 μL
rozmiar
96 well
pojemność robocza
-200 μL
kolor
yellow
przydatność
suitable for PCR
suitable for molecular biology
Opis ogólny
Eppendorf "twin.tec" PCR Plates 96 to 96-dołkowe płytki do PCR szeroko stosowane w różnych aplikacjach reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Te polipropylenowe płytki zapewniają doskonałą przewodność cieplną, zapewniając równomierny rozkład temperatury podczas PCR.
Wybierz płytki do PCR Eppendorf twin.tec, aby za każdym razem uzyskiwać wiarygodne wyniki PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, stabilność, różne kolory i inne proste, inteligentne funkcje, które ułatwiają codzienną pracę. Stabilna ramka z poliwęglanu doskonale nadaje się do zautomatyzowanych i wysokowydajnych procesów, a różne kolory pozwalają szybko uporządkować poszczególne etapy przepływu pracy.
Zastosowanie
Płytki PCR Eppendorf "twin.tec" 96 mogą być używane w wielu różnych zastosowaniach, takich jak
- Standardowy PCR
- PCR w czasie rzeczywistym
- PCR o wysokiej wydajności
PCR
Cechy i korzyści
- Płytki do PCR Eppendorf twin.tec są wykonane z wytrzymałych poliwęglanowych ramek, które pomagają zachować kształt w podwyższonych temperaturach.
- Posiadają podniesione brzegi, które zapewniają skuteczne uszczelnienie płytek, zapobiegając zanieczyszczeniu krzyżowemu.
- Płytki Eppendorf [TM="twin.tec"] PCR 96 mają półokrągłe brzegi i maksymalną objętość dołka 250 µL.
- Płytki te są kompatybilne z większością termocyklerów.
- Płytki Twin.tec są idealne do ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym.
- Certyfikowane jako wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
- Płytki Eppendorf twin.tec PCR charakteryzują się lepszą tolerancją między dołkami.
- Są półokrągłe w celu etykietowania i na życzenie dostępne z kodami kreskowymi.
- Funkcja matrycy [TM="OptiTrack"] umożliwia szybszą identyfikację próbek i redukuje błędy pipetowania.
- Maximum recovery rates for improved assay results
- Available with barcode (upon request)
- Ideal for quantitative real-time PCR as well
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
- OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)