Merck
EP6731011515
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Copper interior, Oxygen control, inner door non-segmented, handle right side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
Synonim(y):
Grzejniki
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6731011515
Opis ogólny
10919 C170i, niesegmentowane drzwi wewnętrzne, klamka z prawej strony, kontrola tlenu 1-20%, obudowa miedziana, 100-127 V/50-60 Hz (USA/JP/Ameryka Południowa)
Cechy i korzyści
  • klamka prawa strona
  • niesegmentowane drzwi wewnętrzne
  • 180° HTD (standard w C170i)
  • miedziany pakiet: komora, taca na wodę i cztery półki
  • 100 - 127 V, 50 - 60 Hz
Informacje prawne
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)