Kluczowe dokumenty
EP6731000342
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
water/humidity monitoring, Handle on right, inner door with 4 door segments, AC/DC input 220—240 V, 50—60 Hz, UK plug
Synonim(y):
Grzejniki
About This Item
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6731000342
Parametry
±4-50 °C ambient temp. range
szer. × głębokość × wys.
53.9 cm (21.2 in.) × 44.5 cm (14.5 in.) × 69.2 cm (27.3 in.)
platform W × depth
52.2 cm (20.6 in.) × 42.8 cm (16.9 in.)
pojemność
167 L
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Dezynfekcja w wysokiej temperaturze 180°C z jasnymi instrukcjami krok po kroku na ekranie i protokołem wdrożenia standardowych procedur, który można pobrać.
- Kilka wewnętrznych części można wyjąć
- z inkubatora w ciągu 40 s i szybko wytrzeć.
- Brak kryjówek dla zanieczyszczeń i szybkie czyszczenie: Gładka komora inkubatora bez nierówności
- Konstrukcja bez wentylatora
- Brak niewymagających sterylizacji filtrów HEPA z wentylatorem, które mogą być potencjalnym źródłem zanieczyszczeń.
- Opcje miedzianych wykończeń i wewnętrznych drzwi z przegrodami dla dodatkowej ochrony
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP6731000342 | 4065270000019 |