EP6336000040
Eppendorf® Mastercycler® Nexus X2 Thermal Cyclers
Nexus GX2, complete unit, aluminum block, AC/DC input 230 V, 50/60 Hz (GB)
Synonim(y):
Termocykler, Termocykler Eppendorf
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CSA and CE compliant
Nexus GX2
aluminum block
complete unit
holds 64/32?×?0.2?mL PCR tubes or 24/10?×?0.5 mL PCR tubes
unit can control 2 other units in network
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6336000040 (GB)
Parametry
1-12 °C (gradient range)
30-99 °C temp. range (gradient)
37-110 °C temp. range (Lid)
4-99 °C temp. range (control)
metody
PCR: suitable
szer. × śr. × wys.
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
masa
11 kg
Opis ogólny
Certified Quality
All Eppendorf cyclers follow these quality guidelines:
- Individual, documented quality control certificates
- Calibration accordingly to national and international standards: NIST (USA), DKD/PTB (Germany), UKAS/NPL (UK)
- UL/cUL listed
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)