EP6313000042
Eppendorf® Mastercycler
X50a, AC/DC input 110 V / 230 V (GB plug), 96-well thermoblock, aluminum with control panel
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
Polecane produkty
Właściwości
96-well thermoblock, aluminum with control panel
X50a
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6313000042
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
Nowy Mastercycler X50 to elegancka synteza szybkości, elastyczności i optymalizacji PCR w zastosowaniach badawczych PCR oraz standaryzacji w rutynowych zastosowaniach PCR, takich jak testowanie żywności itp. Nowa, wysoce intuicyjna koncepcja ekranu dotykowego sprawia, że wszystkie te korzyści są zawsze na wyciągnięcie ręki.
Cechy i korzyści
Właściwości
- Szybkość nagrzewania: do 10 °C/s
- Szeroki wybór bloków od szybkiego bloku srebrnego do bloku 384 dołkowego
- Interfejs z ekranem dotykowym
- Innowacyjny 2D-Gradient do zaawansowanej optymalizacji PCR
- X50 z ekranem dotykowym może kontrolować do 9 innych urządzeń (podłączone cyklery nie mają interfejsu ekranu dotykowego)
Koncepcja flexlid: automatyczna regulacja wysokości pokrywy umożliwia stosowanie wszystkich rodzajów materiałów eksploatacyjnych
- Niewielkie wymiary
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP6313000042-1EA | 4022536230634 |