About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6135010004
Opis ogólny
Automatyczny wydruk wyników
Łatwe i bezpośrednie połączenie przez USB
Kompaktowy i lekki (ok. 0,5 kg)
Łatwa obsługa papieru
Maks. prędkość drukowania: 90 mm/s
Liczba punktów/linia: 832
Rozdzielczość (punkty/mm): 8
Łatwe i bezpośrednie połączenie przez USB
Kompaktowy i lekki (ok. 0,5 kg)
Łatwa obsługa papieru
Maks. prędkość drukowania: 90 mm/s
Liczba punktów/linia: 832
Rozdzielczość (punkty/mm): 8
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)