Kluczowe dokumenty
EP6001062510
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 127 mm/5 in boxes, (4 x 2) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 2) configuration
Holds 8 x 127 mm/5 in boxes
drawer
max. box number per rack: 4 (2 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001062510 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 276 mm (10.9 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
dla zamrażarki ULT: Innova U101 (maks. 6 półek) dla zamrażarki ULT: Innova U101 (maks. 24 pudełka)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)