Kluczowe dokumenty
EP6001050210
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes, (13 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(13 x 1) configuration
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001050210 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
pojemność
(max box number per rack: 13 (1 x 13))
Powiązane kategorie
Opis ogólny
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 520 boxes)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 40 racks)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG