Kluczowe dokumenty
EP6001050111
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x DWP (53 mm), (13 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(13 x 1) configuration
Holds 13 x DWP (53 mm)
max. DWP number per rack: 13 (13 x 1)
side access
with locking rod
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001050111 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
140 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
pojemność
(max DWP size (mm): 86 x 128)
Opis ogólny
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 780 DWP)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 66 racks)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG