Kluczowe dokumenty
EP6001050010
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 37 x MTP (18 mm), (37 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
Materiały
stainless steel
Właściwości
(37 x 1) configuration
Holds 37 x MTP (18 mm)
max. MTP number per rack: 37 (37 x 1)
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001050010 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
133 mm (5.2 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 746 mm (29.4 in.)
pojemność
(max box size (mm): 86 x 128)
Opis ogólny
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 60 racks)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 2,220 MTP)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG