Kluczowe dokumenty
EP6001012910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x boxes (2.5 in.), (4 x 6) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 6) configuration
Holds 24 x boxes (2.5 in.)
drawer
max. box number per rack: 24 (4 x 6)
max. box size [mm]: 136 x 136
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001012910 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 412 mm (16.2 in.)
Opis ogólny
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 216 boxes), Innova U535 (max. 288 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 432 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 432 boxes)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG