Kluczowe dokumenty
EP5943000516
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
with rotor S-4x750 incl. round buckets, adapters for 5/15/50 mL, AC/DC input 230 V (EU Plug)
Synonim(y):
Wirówka
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
refrigerated
68 × 15 mL OR 36 × 50 mL conical tubes OR 120 × 13 mm OR
104 × 16 mm blood collection tubes OR 20 × MTP plates OR 4 × DWP plates
with rotor S-4x750 incl. round buckets, adapters for 5/15/50 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5943000516
Parametry
-11 °-40 ° °C temp. range
4,700 rpm
Opis ogólny
Wirówka 5910 Ri G, chłodzona, z ekranem dotykowym, z rotorem S-4x750, z okrągłymi pojemnikami i adapterami 5/15/50 ml, 230 V/50-60 Hz
Zastosowanie
Wirowanie
Cechy i korzyści
Duży 7-calowy interfejs dotykowy 10361 umożliwiający superszybkie ustawianie parametrów za pomocą unikalnej funkcji ulubionych
Zarządzanie użytkownikami z wieloma poziomami autoryzacji i funkcjami dokumentacji spełniającymi wymagania GLP/GxP
Rotory z wannami wahadłowymi i adaptery do probówek i butelek o pojemności od 0,2 ml do 1000 ml, a także wszystkie rodzaje płytek MTP, PCR lub Deepwell
Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w biologii molekularnej w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 250 ml Wysoka prędkość wirowania do 22 132 × g (1000 obr./min)2 mL do 250 mL
Wysoka prędkość wirowania do 22 132 × g (14 000 obr./min)
Aerozoloszczelne pokrywy Eppendorf QuickLock do szybkiego i ergonomicznego zamykania pokryw
Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem pokrywy
Zakres temperatur od -11 °C do 40 °C
Automatyczne rozpoznawanie rotora i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
VisioNize is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)