EP5943000157
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
with rotor FA-6x50, AC/DC input 230 V (GB Plug)
Synonim(y):
Wirówka
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
refrigerated
to hold 6 X 50 Ml TUBES
with rotor FA-6x50
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5943000157
Parametry
-11 °-40 ° °C temp. range
12,100 rpm
Opis ogólny
Wirówka 5910 Ri G, chłodzona, z ekranem dotykowym, High Speed Solution, z rotorem FA-6x50, 230 V/50-60 Hz, GB
Zastosowanie
Wirowanie
Cechy i korzyści
Duży 7-calowy interfejs dotykowy 10361 umożliwiający superszybkie ustawianie parametrów za pomocą unikalnej funkcji ulubionych
Zarządzanie użytkownikami z wieloma poziomami autoryzacji i funkcjami dokumentacji spełniającymi wymagania GLP/GxP
Rotory z wannami wahadłowymi i adaptery do probówek i butelek o pojemności od 0,2 ml do 1000 ml, a także wszystkie rodzaje płytek MTP, PCR lub Deepwell
Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w biologii molekularnej w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 250 ml Wysoka prędkość wirowania do 22 132 × g (1000 obr./min)2 mL do 250 mL
Wysoka prędkość wirowania do 22 132 × g (14 000 obr./min)
Aerozoloszczelne pokrywy Eppendorf QuickLock do szybkiego i ergonomicznego zamykania pokryw
Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem pokrywy
Zakres temperatur od -11 °C do 40 °C
Automatyczne rozpoznawanie rotora i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Zarządzanie użytkownikami z wieloma poziomami autoryzacji i funkcjami dokumentacji spełniającymi wymagania GLP/GxP
Rotory z wannami wahadłowymi i adaptery do probówek i butelek o pojemności od 0,2 ml do 1000 ml, a także wszystkie rodzaje płytek MTP, PCR lub Deepwell
Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w biologii molekularnej w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 250 ml Wysoka prędkość wirowania do 22 132 × g (1000 obr./min)2 mL do 250 mL
Wysoka prędkość wirowania do 22 132 × g (14 000 obr./min)
Aerozoloszczelne pokrywy Eppendorf QuickLock do szybkiego i ergonomicznego zamykania pokryw
Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem pokrywy
Zakres temperatur od -11 °C do 40 °C
Automatyczne rozpoznawanie rotora i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
VisioNize is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)