Kluczowe dokumenty
EP5920755005
Adapter dla 632 Rotor S-4xUniversal-Large
50mL conical tubes, 175-250 mL bottles and plates, 175-250 mL bottles and plates, rotor S-4xUniversal Large
Synonim(y):
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.15
Właściwości
50mL conical tubes, 175-250 mL bottles and plates
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
5920755005
kompatybilność
rotor S-4xUniversal Large
Opis ogólny
Adapter do mocowania probówek stożkowych o pojemności 50 ml, butelek o pojemności 175-250 ml i płytek do użytku z rotorem Eppendorf S-4xUniversal. Dostarczany jako zestaw 2 adapterów.
Adaptery do różnych rozmiarów probówek i butelek do użytku z dużym rotorem Eppendorf S-4x Universal.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)