EP5920722000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 29 x 9 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Właściwości
capacity 29 x 9 mL tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920722000 (Global)
Parametry
3,122 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
129 mm
Średnica
17.5 mm
kompatybilność
for use with High-capacity bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5920722000-2EA | 4061835084661 |