Kluczowe dokumenty
EP5910711000
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 12x75 mm round-bottom tubes (FACS), pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
Holds 12 x 75 mm tubes
for 12x75 mm round-bottom tubes (FACS)
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910711000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 400 mL round bucket
Opis ogólny
Adapter do probówek i butelek o różnych rozmiarach do użytku z rotorem Eppendorf S-4x400.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)