EP5910709005
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 17.5x100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
Holds 9 mL tubes
for 17.5x100 mm round-bottom tubes
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910709005
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 400 mL round bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter do probówek i butelek o różnych rozmiarach do użytku z rotorem Eppendorf S-4x400.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5910709005-2EA |