Kluczowe dokumenty
EP5895171001
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x500, without buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
to hold 4 x MTP/flex buckets
S-4x500, without buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5895171001
Parametry
4,000 max. RCF (3,220 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5910R
Opis ogólny
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG