Key Documents
EP5820719001
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 10 mL Oak Ridge tubes, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 1 x 10 mL Oak Ridge tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820719001 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor FA-45-6-30
Opis ogólny
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG