Kluczowe dokumenty
EP5810750008
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
holds 25 x 1.2-5 mL tubes, set of 2 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 25 x 1.2-5 mL tubes
opakowanie
set of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810750008
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 250 mL reactangular bucket
Opis ogólny
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)