Kluczowe dokumenty
EP5810746000
Eppendorf® Adapter
holds 20x 1,2-5 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Właściwości
holds 20x 1,2-5 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810746000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 500 mL rectangular buckets
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG