Kluczowe dokumenty
EP5804761006
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds 50 mL Falcon tubes, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 50 mL Falcon tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804761006
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG