Kluczowe dokumenty
EP5804760000
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds 50-75 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 50-75 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804760000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG