Key Documents
EP5804738004
Eppendorf® Adapter
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804738004
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with rotor F-34-6-38
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG