EP5804718003
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 50 mL Falcon, pack of 2 ea
About This Item
Właściwości
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 50 mL Falcon
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804718003
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)