EP5702717002
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 25 ml, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
Holds 25 mL tubes
holds Vacutainer and Falcon tubes 25 ml
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702717002
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL round buckets
Opis ogólny
Adapter do użytku z okrągłym wiadrem Eppendorf 85/100 mL
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)