Kluczowe dokumenty
EP5490041003
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-50-8-16, non aerosol tight, to hold, 8 x 8.0/12.0 mL round-bottom tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 8 x 16 x 105 -120 mm
to hold 8 x 8.0/12.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5490041003 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Opis ogólny
Wybór rotorów do koncentratora Eppendorf Concentrator Plus.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)