Kluczowe dokumenty
EP5490039009
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-35-8-24, non aerosol tight, to hold, 8 x 25 mL flat-bttom tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 8 x 24 x 86 -90 mm
to hold 8 x 25 mL flat-bttom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5490039009 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Opis ogólny
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG