EP5427719008
Lid for Eppendorf(R) FA-45-30-11 Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Materiały
aluminum
Właściwości
aerosol-tight
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427719008 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5430 R
for use with 5430
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)