Kluczowe dokumenty
EP5427707000
Eppendorf® Rotor Lid
for F-45-17-17-Cyro
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Właściwości
for F-45-17-17-Cyro
producent / nazwa handlowa
5427707000
Eppendorf® 5427707000
Eppendorf®
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5430 R
for use with 5430
Opis ogólny
Pokrywy do rotorów wirówek Eppendorf.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)