EP5405000107
632 Wirówka 5425
refrigerated: no, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonim(y):
Eppendorf® Centrifuge 5425
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5405000107
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Przedłużony rotor dla większego bezpieczeństwa. Blokada Quicklock zapewniająca szybką i łatwą obsługę. Cicha praca.
Wirówka 5425 jest nowym standardem laboratoryjnym z 24-miejscową pojemnością i prędkością do 21, 330 x G. Skupiając się na standardowych zastosowaniach, jest niezbędnym elementem wyposażenia nowoczesnych laboratoriów zapewniającym optymalną separację. Wirówka 5425 jest niezawodnym partnerem, szczególnie dla użytkowników o wysokiej wydajności, którzy oczekują najwyższego poziomu komfortu ergonomicznego i zapewniają dużą elastyczność dzięki 6 opcjom wirników.
Zastosowanie
Wirowanie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)