EP5387000030
Eppendorf® ThermoMixer® F2.0
thermoblock for 24 reaction vessels 2.0 mL, AC/DC input 230 V, 50/60 Hz (GB)
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
, UK plug
230 V, UK plug
Właściwości
CE compliant
USB Interface
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5387000030
temp measuring range
accuracy: ±0.5 °C (at 20-45 °C)
Parametry
100 °C max. temp.
24 °C min. temp.
300–1,500 rpm speed (mixing)
szer. × śr. × wys.
20.6 cm × 30.4 cm × 17.0 cm
pojemność
, holds 1 block
śr. mieszadła
3 mm
masa
6.3 kg
Opis ogólny
2DMix-Control
Unikalna technologia 2DMix-Control miesza ciecze w kontrolowanym, okrężnym ruchu. ThermoMixer F zapewnia wystarczającą moc mieszania, aby poradzić sobie z najtrudniejszymi zadaniami mieszania. Większość próbek jest skutecznie mieszana w czasie krótszym niż minuta, niezależnie od geometrii naczynia lub właściwości próbki.
Cechy i korzyści
- Ogrzewanie i mieszanie w naczyniach reakcyjnych 0,5/1,5/2,0 ml (F0,5/F1,5/F2,0) lub płytkach (FP)
- Do 1500 obr/min (F1.5/F2.0) lub 2000 obr/min (F0.5/FP) dla wydajnego mieszania próbek
- Wyjątkowa technologia 2DMix-Control zapewnia doskonałą wydajność mieszania
- Technologia zapobiegająca rozlaniu zapobiega zamoczeniu pokrywy i zanieczyszczeniu krzyżowemu
- Kompatybilny z Eppendorf ThermoTop (condens.protect) do obsługi próbek bez kondensacji
- Predefiniowane przyciski temperatury (37 st. C, 42 st. C, 56 st. C i 95 st. C) zapewniają prostą i intuicyjną obsługę
- Bardzo szybkie nagrzewanie do 18 st. C/min, skracając czas oczekiwania
- Eppendorf PhysioCare Concept zapewnia ergonomiczną konstrukcję i obsługę
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)