Merck
EP5353040148
Tube Holders for Eppendorf® MixMate
new
to hold, 8 x 5-15 mL tubes
Synonim(y):
Racks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Właściwości
to hold 8 x 5-15 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5353040148
Opis ogólny
Tube Holder 5/15 mL, for 8 x 5/15 mL conical tubes. For use with Eppendorf MixMate.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG