EP5318000001
Eppendorf® SmartBlock cryo thaw
to hold, 24 x 1.5-2 mL flat bottom tubes, ThermoMixer C & ThermoStat C
Synonim(y):
632 SmartBlock do rozmrażania komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Właściwości
to hold 24 x 1.5-2 mL flat bottom tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5318000001
kompatybilność
ThermoMixer C & ThermoStat C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Używasz naczyń o różnych rozmiarach w swoim laboratorium? Elastyczność nigdy nie była tak łatwa. 632 oferuje szeroką gamę bloków SmartBlocks do probówek o pojemności od 0,2 ml do 50 ml, a także płytek (MTP, DWP i płytek PCR 96 / 384) do użytku z Eppendorf [M="ThermoMixer"] C i 632 ThermoStat C. Wszystkie bloki SmartBlocks są wyposażone w wyjątkowy system 632 QuickRelease, który sprawia, że wymiana bloku jest bardzo szybka i łatwa. Wystarczy nacisnąć dźwignię z przodu bloku i można go wyjąć - bez użycia narzędzi, w ciągu kilku sekund.
Zastosowanie
CRYOSTORAGE
Cechy i korzyści
Zoptymalizowana konstrukcja bloków zapewnia optymalny transfer temperatury w próbce, co pozwala uzyskać doskonałe wyniki
Kalibracja Eppendorf SmartBlock za pomocą zintegrowanej technologii czujników maksymalizuje dokładność i jednorodność temperatury
Każdy blok SmartBlock jest indywidualnie sprawdzany podczas produkcji pod kątem dokładności temperatury i jest dostarczany wraz z certyfikatem z numerem seryjnym. Certyfikat z numerem seryjnym do celów dokumentacji
Izolowane termobloki dla ergonomicznej obsługi - nie poparzysz palców(6408)
Automatyczne rozpoznawanie bloków dla bezpiecznej obsługi
Technologia Eppendorf QuickRelease umożliwia szybką i prostą wymianę bloków - bez użycia narzędzi
Bloki SmartBlock mogą być używane tylko z ThermoMixer C i ThermoStat C
Kalibracja Eppendorf SmartBlock za pomocą zintegrowanej technologii czujników maksymalizuje dokładność i jednorodność temperatury
Każdy blok SmartBlock jest indywidualnie sprawdzany podczas produkcji pod kątem dokładności temperatury i jest dostarczany wraz z certyfikatem z numerem seryjnym. Certyfikat z numerem seryjnym do celów dokumentacji
Izolowane termobloki dla ergonomicznej obsługi - nie poparzysz palców(6408)
Automatyczne rozpoznawanie bloków dla bezpiecznej obsługi
Technologia Eppendorf QuickRelease umożliwia szybką i prostą wymianę bloków - bez użycia narzędzi
Bloki SmartBlock mogą być używane tylko z ThermoMixer C i ThermoStat C
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
PhysioCare Concept is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5318000001-1EA | 4065271090613 |